Beskrivelse
- Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium er også fundet egnet til en række pattedyrsceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter og karcinomer.
- Sartorius tilbyder en række RPMI 1640 Medium-modifikationer til forskellige cellekulturapplikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | RPMI cellekulturmedie |
| Med tilsætningsstoffer | HEPES, Glukose, Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen |
| Mængde | 100 mL |