Tekniske data
| Produkttype | RPMI 1640 Medium |
| Sterilitet | Steril |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Mængde | 500 mL |
| pH | 6,9 til 7,2 |
| Indhold og opbevaring | 15° til 30 °C |