Få mere at vide
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium, 1X Liq. uden L-Glutamin, L-Cystein, L-Cystin og L-Methionin
Artikelnummer. 11450425 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450425 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11450425 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091646454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.00 DKK
    415.31 DKK / 500ml
    Spare 20.69 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Medie til generelle formål baseret på RPMI 1630-serien af medier
RPMI 1640 Medium blev oprindeligt udviklet af Moore og hans kolleger på Roswell Park Memorial Institute (RPMI). Det var baseret på RPMI 1630-serien af medier, som brugte et bicarbonatbuffersystem og ændringer i mængden af aminosyrer og vitaminer.
RPMI er med succes blevet brugt til dyrkning af normale humane og neoplastiske leukocytter. Det er nu et populært generelt medium, når det er korrekt suppleret.
Tekniske data
Form Væske
Produkttype RPMI 1640
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen cystin, Ingen cystein, Ingen methionin
Mængde 500 ml
pH 6,8 til 7,4
Indhold og opbevaring 4 °C
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.