Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640
Artikelnummer. 16239961
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. 16239961
Brand: Gibco™ 670089
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Media with increased levels of vitamins
Contains increased levels of vitamins, the reducing agent glutathione, phenol red, 2 g/L glucose, 2 mM L-glutamine, and 2 g/L sodium bicarbonate. RPMI 1640 does not contain HEPES or sodium pyruvate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Protect from light, 2°C to 8°C
Produkttype Basal Media
Til brug med (applikation) Cell Culture
Mængde 500 mL