Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640
Mængde:
500 mL
Beskrivelse
Contains increased levels of vitamins, the reducing agent glutathione, phenol red, 2 g/L glucose, 2 mM L-glutamine, and 2 g/L sodium bicarbonate. RPMI 1640 does not contain HEPES or sodium pyruvate.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Protect from light, 2°C to 8°C |
| Produkttype | Basal Media |
| Til brug med (applikation) | Cell Culture |
| Mængde | 500 mL |