Få mere at vide
R&DSystems™ RPMI 1640, 25 mM HEPES, L-glutamine, no phenol red
Artikelnummer. 18431320
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
18431320 500 ml
1 options
Artikelnummer. 18431320 Leverandør R&DSystems™ Leverandørnr. M30750
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
RPMI 1640 Medium with 25 mM HEPES buffer and L-glutamine. Without phenol red.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Cell Culture
Mængde 500 ml
Renhed eller kvalitetsklasse 0.2 μm filtered
Indhold og opbevaring 2 - 8 °C, protected from light