Få mere at vide
Corning™ RPMI 1640, 1X
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4591232
Mængde:
6 x 500 ml
Produkttype:
RPMI 1640, ingen L-glutamin, ingen phenolrød
pH:
7 til 7,4
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15363561
Brand: Corning™ 17105CV
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Glutagro™ supplement giver stærkt forbedret stabilitet i forhold til L-glutamin medie supplement
Opkaldt efter det sted, hvor det blev udviklet Roswell Park Memorial Institute, RPMI 1640 er en modifikation af McCoy s 5'A, der indeholder et øget niveau af inositol. Celletyper, for hvilke dette medium er passende, indbefatter pattedyrsmyelom- og hybridomceller, såsom musehybridomer, humane leukocytter og B- og T-lymfocytter.
  • Kan bruges til suspensionskulturer eller monolags humane leukæmiceller
  • Denne formulering er suppleret med glutaGRO™ i stedet for L-glutamin for forbedret stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Produkttype RPMI 1640, ingen L-glutamin, ingen phenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød
Til brug med (applikation) At vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika
Mængde 6 x 500 ml
Endotoksin niveau <0,25 EU/ml
Formulering L-Cystin/L-Methionin, Natriumbicarbonat
pH 7 til 7,4
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C