Få mere at vide
Corning™ RPMI 1640, 1X
Beskrivelse
Opkaldt efter det sted, hvor det blev udviklet Roswell Park Memorial Institute, RPMI 1640 er en modifikation af McCoy s 5'A, der indeholder et øget niveau af inositol. Celletyper, for hvilke dette medium er passende, indbefatter pattedyrsmyelom- og hybridomceller, såsom musehybridomer, humane leukocytter og B- og T-lymfocytter.
- Kan bruges til suspensionskulturer eller monolags humane leukæmiceller
- Denne formulering er suppleret med glutaGRO™ i stedet for L-glutamin for forbedret stabilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 X |
| Produkttype | RPMI 1640, ingen L-glutamin, ingen phenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen fenolrød |
| Til brug med (applikation) | At vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika |
| Mængde | 6 x 500 ml |
| Endotoksin niveau | <0,25 EU/ml |
| Formulering | L-Cystin/L-Methionin, Natriumbicarbonat |
| pH | 7 til 7,4 |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |