Få mere at vide
uvex RPL Hypervision PC Erstatningslinse - Klar SV EXC
Artikelnummer. 31751172 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linse materiale:
Polycarbonat
Artikelnummer. Linse materiale
31751172 Polycarbonat
1 options
Artikelnummer. 31751172 Leverandør uvex Leverandørnr. 9321255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.07 DKK
    126.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.53 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Erstatningslinse til RPL Hypervision sikkerhedsbriller, der muliggør bæredygtig brug ved at forlænge produktets levetid.
Handl bæredygtigt og brug vores erstatningslinser til at forlænge levetiden på dine sikkerhedsbriller. Ridset objektiv? Intet problem, udskift blot linsen og bliv ved med at bruge de samme sikkerhedsbriller.
  • Erstatningslinse designet til RPL Hypervision-sikkerhedsbriller, som gør det nemt at udskifte slidte eller ridsede linser for at forlænge brillernes levetid som en bæredygtig løsning.
  • Klar SV EXC polycarbonatlinse, der tilbyder et forstørret synsfelt for optimal synlighed af farer, samtidig med at kompatibiliteten med Hypervision-systemet bevares.
  • Certificeret i henhold til EN ISO 16321-1 til personlig øjen- og ansigtsbeskyttelse til industriel brug, herunder UV-beskyttelsesfiltrering.
  • Robust polycarbonatlinse med dokumenteret uvex supravision-belægningsteknologi med permanent anti-dug og ridsesikre egenskaber.
  • UV400-beskyttelse, der giver 100% beskyttelse mod farlig ultraviolet stråling op til 400 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast, Stødresistent, Anti-tåge
Linsefarve Ingen
Produkttype Erstatningslinse
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres