Få mere at vide
uvex RPL Hypervision CB Gennemsigtig AF
Artikelnummer. 31751173 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linse materiale:
Polycarbonat
Artikelnummer. Linse materiale
31751173 Polycarbonat
1 options
Artikelnummer. 31751173 Leverandør uvex Leverandørnr. 9321955
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.85 DKK
    75.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.08 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
For pålidelig visuel klarhed og beskyttelse.
  • RPL Hypervision CB-briller med en klar AF-linse, designet til at levere pålidelig visuel klarhed og ensartet ydeevne, identificeret som Hypervision CB klar AF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast, Stødresistent, Anti-tåge
Linsefarve Ingen
Produkttype Erstatningslinse
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres