Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse i pap, 136 mm
Artikelnummer. 11892453 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11892453
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse kasser med forskellige gitterindsatser for at rumme en bred vifte af rørstørrelser. Fisherbrand™ Karton kryobokse er temperaturbestandige ned til -80 °C, ideelle til opbevaring ved ultralav temperatur.
  • Fås med en vandafvisende finish eller med en vandtæt plastbelægning
  • Højeste fleksibilitet: Kryobokse kan kombineres med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28,5 mm i diameter
  • Kryoboksene kan bruges til større kar, hvis gitteret fjernes
Tekniske data
Farve Gul
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Mængde Pakke med 10 stk.
Dimensioner (L x B x H) 136 x 136 x 75 mm
Længde (metrisk) 136 mm
Bredde (metrisk) 136 mm
Bredde (metrisk) interiør 136 mm
Højde (metrisk) 75 mm