missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RPA 202248, TRC

Artikelnummer. 30136032
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30136032 25 mg -
17960465 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136032 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR70091525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 143701-75-1
Molekylær formel C15 H12 F3 N O4 S
Molekylvægt (g/mol) 359.32
Synonym Benzenepropanenitrile, α-(cyclopropylcarbonyl)-2-(methylsulfonyl)-β-oxo-4-(trifluoromethyl)-, α-(Cyclopropylcarbonyl)-2-(methylsulfonyl)-β-oxo-4-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, RPA 202248
IUPAC navn 2-(cyclopropanecarbonyl)-3-[2-methylsulfonyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxopropanenitrile
SMIL CS(=O)(=O)c1cc(ccc1C(=O)C(C#N)C(=O)C2CC2)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isoxaflutole-diketonitrile
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12F3NO4S/c1-24(22,23)12-6-9(15(16,17)18)4-5-10(12)14(21)11(7-19)13(20)8-2-3-8/h4-6,8,11H,2-3H2,1H3
Formel vægt 359.0439
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.