Få mere at vide
RP70676, TRC
Artikelnummer. 30410415
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30410415 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30410415 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR17067610MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-[5-[(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)thio]pentyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
CAS 136609-26-2
Molekylær formel C25 H28 N4 S
Mængde 10 mg
Synonym RP70676, 1-[5-[(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)thio]pentyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
InChI formel InChI=1S/C25H28N4S/c1-19-18-20(2)29(28-19)16-10-5-11-17-30-25-26-23(21-12-6-3-7-13-21)24(27-25)22-14-8-4-9-15-22/h3-4,6-9,12-15,18H,5,10-11,16-17H2,1-2H3,(H,26,27)
SMIL Cc1cc(C)n(CCCCCSc2nc(c3ccccc3)c([nH]2)c4ccccc4)n1
IUPAC navn 1-[5-[(4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl)sulfanyl]pentyl]-3,5-dimethylpyrazole
Molekylvægt (g/mol) 416.582
Formel vægt 416.203