missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RP70676, TRC

Artikelnummer. 30413870
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413870 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413870 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR17067650MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[5-[(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)thio]pentyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
CAS 136609-26-2
Molekylær formel C25 H28 N4 S
Mængde 50 mg
Synonym RP70676, 1-[5-[(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)thio]pentyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
InChI formel InChI=1S/C25H28N4S/c1-19-18-20(2)29(28-19)16-10-5-11-17-30-25-26-23(21-12-6-3-7-13-21)24(27-25)22-14-8-4-9-15-22/h3-4,6-9,12-15,18H,5,10-11,16-17H2,1-2H3,(H,26,27)
SMIL Cc1cc(C)n(CCCCCSc2nc(c3ccccc3)c([nH]2)c4ccccc4)n1
IUPAC navn 1-[5-[(4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl)sulfanyl]pentyl]-3,5-dimethylpyrazole
Molekylvægt (g/mol) 416.582
Formel vægt 416.203
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.