missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Rp-8-Br-PET-cGMPS

Beskrivelse
Competitive, reversible cGMP-dependent protein kinase (PKG) inhibitor; cGMP analog.
This product is sold in units of 560μg, equivalent to 1μmol.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rp-8-Br-PET-cGMPS |
| CAS | 185246-32-6 |
| Mængde | 560 μg |
| Molekylær formel | C18H15BrN5NaO6PS |
| Formel vægt | 562.27 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 563.275 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?