missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ RP 6306
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30000445
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30000445 10 mg
30000428 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30000445 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 8031/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective PKMYT1 inhibitor

RP 6306 is a potent and selective PKMYT1 inhibitor (IC50 = 3.1 nM). In vivo, it inhibits CCNE1-amplified tumor cell growth in mouse xenograft models. RP 6306 is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-2-Amino-1-(3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-5,6-dimethylpyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
CAS 2719793-90-3
Mængde 10 mg
Mål Cyclin-dependent Kinase Inhibitors
Molekylær formel C18H20N4O2
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.