Få mere at vide
RP-54745, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470869
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16470869 1 mg
16466247 5 mg
16460496 20 mg
16423528 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16470869 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101716
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress RP-54745 is an inhibitor of macrophage stimulation and interleukin-1 production, and a potential antirheumatic compound.
RP-54745 is an inhibitor of macrophage stimulation and interleukin-1 production, and a potential antirheumatic compound.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RP-54745
CAS 135330-08-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H12ClNOS2
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (209.86 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1SSC(N2C(C)C3=C(C=CC=C3)CC2)=C1Cl
Molekylvægt (g/mol) 297.82
Formel vægt 297.82
Procent renhed 99.93%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation