Få mere at vide
Tocris Bioscience™ RP 001 hydrochloride
Artikelnummer. 18044972
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18044972 10 mg
18054632 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18044972 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4289/10
Potent S1P1 agonist
Potent agonist of S1P1 receptors (EC50 = 9 pM). Induces internalization and polyubiquitination of S1P1 in vitro. Selective for S1P1 over S1P2 - S1P4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306761-53-4
Molekylær formel C24H25ClN4O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RP 001 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 468.93
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 468.938