Få mere at vide
Royal Jelly acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443916
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
16443916 25 mg
1 options
Artikelnummer. 16443916 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1363
MedChemExpress Royal Jelly acid (Queen Bee Acid) is a fatty acid constituent of royal jelly, promotes the growth and protection of neurons, reduces anxiety-like phenotypes.
Royal Jelly acid (Queen Bee Acid) is a fatty acid constituent of royal jelly, promotes the growth and protection of neurons, reduces anxiety-like phenotypes.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Royal Jelly acid
CAS 14113-05-4
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H18O3
Mængde 25 mg
Synonym Queen Bee Acid (E)-10-Hydroxy-2-decenoic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (536.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)/C=C/CCCCCCCO
Molekylvægt (g/mol) 186.25
Formel vægt 186.25
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation