missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Roxithromycin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16482169
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16482169 1 g -
16460928 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16482169 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0435

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Roxithromycin (RU-28965) is a semi-synthetic macrolide antibiotic.

Roxithromycin (RU-28965) is a semi-synthetic macrolide antibiotic.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Roxithromycin
Fysisk form Solid
CAS 80214-83-1
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C41H76N2O15
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym RU-28965
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (119.47 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL C[C@H]([C@H]([C@](O)(C[C@H](/C1=N\OCOCCOC)C)C)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]2N(C)C)([H])[C@@H]2O)[C@]([C@H](C(O[C@@H]([C@@](O)([C@H](O)[C@H]1C)C)CC)=O)C)([H])O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]3O)([H])C[C@@]3(C)OC
Molekylvægt (g/mol) 837.05
Formel vægt 837.05
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.