Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Roxithromycin, 96 %
Artikelnummer. 15509493 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15509493 25 g 25g
15599483 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15509493 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 459570250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80214-83-1
Molekylær formel C41H76N2O15
Molekylvægt (g/mol) 837.06
MDL nummer MFCD00214389
InChI nøgle RXZBMPWDPOLZGW-KMAKEOJNSA-N
Synonym roxithromycin
PubChem CID 133687104
IUPAC navn (3S,5R,6S,7S,9S,10E,11R,12S,13R)-6-[4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-(5-hyd roxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy-10-(2-methoxyethoxymethoxyimino)-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2-on
SMIL CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](OC2CC(C)(OC)C(O)C(C)O2)[C@H](C)[C@@H](OC2OC(C)CC(C2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)\C(=N/OCOCCOC)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Roxithromycin
Smeltepunkt 111.0°C to 118.0°C
Flammepunkt > 110°C
Antændelsesrest 0.1% max
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 837.06
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Roxithromycin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /