Få mere at vide
Roxindole Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Roxindole Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N2O.ClH/c26-21-9-10-23-22(16-21)20(17-24-23)8-4-5-13-25-14-11-19(12-15-25)18-6-2-1-3-7-18;/h1-3,6-7,9-11,16-17,24,26H,4-5,8,12-15H2;1H |
| Formel vægt | 382.1812 |