missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Roxatidine Hemioxalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Roxatidine Hemioxalate |
| CAS | 110925-92-3 |
| Molekylær formel | C17 H26 N2 O3 . C2 H2 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Acetamide','2-hydroxy-N-[3-[3-(1-piperidinylmethyl)phenoxy]propyl]-','ethanedioate (2:1), Acetamide','2-hydroxy-N-[3-[3-(1-piperidinylmethyl)phenoxy]propyl]-','ethanedioate (2:1) (salt) (9CI), Roxatidine Hemioxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O3.C2H2O4/c20-14-17(21)18-8-5-11-22-16-7-4-6-15(12-16)13-19-9-2-1-3-10-19;3-1(4)2(5)6/h4,6-7,12,20H,1-3,5,8-11,13-14H2,(H,18,21);(H,3,4)(H,5,6) |
| SMIL | OCC(=O)NCCCOc1cccc(CN2CCCCC2)c1.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-N-[3-[3-(piperidin-1-ylmethyl)phenoxy]propyl]acetamide;oxalic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.43 |
| Formel vægt | 396.1897 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?