missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Roxatidinacetathydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Roxatidine Acetate Hydrochloride |
| CAS | 93793-83-0 |
| Molekylær formel | C19 H28 N2 O4 . Cl H |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Acetamide','2-(acetyloxy)-N-[3-[3-(1-piperidinylmethyl)phenoxy]propyl]-','hydrochloride (1:1), Acetamide','2-(acetyloxy)-N-[3-[3-(1-piperidinylmethyl)phenoxy]propyl]-','monohydrochloride (9CI), Altat, Gastralgin, HOE 760, Neo H2, Roxatidine acetate hydrochloride, Roxit, TZU 0460, Zarocs |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28N2O4.ClH/c1-16(22)25-15-19(23)20-9-6-12-24-18-8-5-7-17(13-18)14-21-10-3-2-4-11-21;/h5,7-8,13H,2-4,6,9-12,14-15H2,1H3,(H,20,23);1H |
| SMIL | Cl.CC(=O)OCC(=O)NCCCOc1cccc(CN2CCCCC2)c1 |
| IUPAC navn | [2-oxo-2-[3-[3-(piperidin-1-ylmethyl)phenoxy]propylamino]ethyl]acetat; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.9 |
| Formel vægt | 384.1816 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?