Få mere at vide
Applied Biosystems™ ROX™ Farvekalibreringsplade, 96-brønd
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 96-brønds farvekalibreringsplade (ROX™ ) bruges til at vedligeholde dit realtids-PCR-instrument med standard 96-brønds blok.
- Farvekalibrering skal udføres efter lampeskift.
- Se venligst din instrumentbrugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds farvekalibreringsplade |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl– 20 °C± 5 °C. |
| Kalibreret farvestof | ROX, ROX™ |
| Til brug med (udstyr) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Produkttype | Farvekalibreringsplade |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 1 x 96-brønds plade |
| Kalibreringstype | Spektral kalibrering |
| Vis mere |