Få mere at vide
Fisher BioReagents™ Routine DNA Ladder
Artikelnummer. 10450464
Antal bands:
11
16
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10450464
Brand: Fisher BioReagents™ BP2582200
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ready-to-use DNA size standard is room-temperature stable for up to two years
  • Includes a landmark doublet at 1400 and 1550 bp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blue
Produkttype DNA Molecular Weight Marker
Form Liquid
Til brug med (applikation) General purpose, wide DNA size range
Antal bands 16
Mængde 1000 μL