Få mere at vide
Bochem™ Rund trådkurv
Artikelnummer. 10326291
Skift visning
Materiale:
18/10 E-Poli
Artikelnummer. Materiale
10326291 18/10 E-Poli
1 options
Artikelnummer. 10326291 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 10052
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Bochem™ Rund trådkurv er konstrueret af rustfrit stål af høj kvalitet og inkluderer et håndtag.
  • Rund
  • Særlig højkvalitetsbehandling
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Materiale 18/10 E-Poli
Diameter (metrisk) Indvendig 150 mm
Højde (metrisk) 120 mm