Få mere at vide
Gilac™ Rundt kar med forstærket bund
Artikelnummer. p-7250797
Kapacitet (metrisk):
35 l
50 l
75 l
Artikelnummer. 16274011
Brand: Gilac™ G608121
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det runde kar med forstærket bund har stive vægge for at forhindre forvrængning ved belastning. Ergonomiske håndtag.
  • Stive vægge for at forhindre forvrængning ved belastning
  • Ergonomiske håndtag
  • Let at rengøre og tørre
  • Anti-slid nederdel
  • Dimensioner inklusive håndtag
Tekniske data
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Produkttype Forstærket rundt badekar
Kapacitet (engelsk) 9,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 35 l
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Fødevarekontakt
Materiale LDPE
Maks. Temperatur (metrisk) 60 °C
Form Rund
Længde (engelsk) 21,7 tommer
Længde (metrisk) 550 mm
Bredde (engelsk) 18,7 tommer
Bredde (metrisk) 475 mm
Højde (engelsk) 12,4 tommer
Højde (metrisk) 315 mm
Diameter (engelsk) Indre 13 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 21,7 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 330 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 550 mm
Vægt (engelsk) 63,14 oz.
Vægt (metrisk) 1.79 kg