Få mere at vide
Gilac™ Rundt kar med forstærket bund
Artikelnummer. 16284011
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
35 l
50 l
75 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16284011 50 l
16274011 35 l
16204021 75 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 16284011 Supplier Gilac™ Supplier No. G608221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.75 DKK
    327.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 107.92 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Det runde kar med forstærket bund har stive vægge for at forhindre forvrængning ved belastning. Ergonomiske håndtag.
  • Stive vægge for at forhindre forvrængning ved belastning
  • Ergonomiske håndtag
  • Let at rengøre og tørre
  • Anti-slid nederdel
  • Dimensioner inklusive håndtag
Specifications
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Produkttype Forstærket rundt badekar
Kapacitet (engelsk) 13,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 50 l
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Fødevarekontakt
Materiale LDPE
Maks. Temperatur (metrisk) 60 °C
Form Rund
Længde (engelsk) 24,4 tommer
Længde (metrisk) 620 mm
Bredde (engelsk) 21,5''
Bredde (metrisk) 545 mm
Højde (engelsk) 13,4 tommer
Højde (metrisk) 340 mm
Diameter (engelsk) Indre 15,7 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 24,4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 400 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 620 mm
Vægt (engelsk) 90,66 oz.
Vægt (metrisk) 2.57 kg
Show More Show Less
Product Title
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.