Få mere at vide
Gilac™ Rundt kar med forstærket bund
Artikelnummer. 16274011
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
35 l
50 l
75 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16274011 35 l
16284011 50 l
16204021 75 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16274011 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G608121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.35 DKK
    227.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 74.24 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det runde kar med forstærket bund har stive vægge for at forhindre forvrængning ved belastning. Ergonomiske håndtag.
  • Stive vægge for at forhindre forvrængning ved belastning
  • Ergonomiske håndtag
  • Let at rengøre og tørre
  • Anti-slid nederdel
  • Dimensioner inklusive håndtag
Tekniske data
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Produkttype Forstærket rundt badekar
Kapacitet (engelsk) 9,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 35 l
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Fødevarekontakt
Materiale LDPE
Maks. Temperatur (metrisk) 60 °C
Form Rund
Længde (engelsk) 21,7 tommer
Længde (metrisk) 550 mm
Bredde (engelsk) 18,7 tommer
Bredde (metrisk) 475 mm
Højde (engelsk) 12,4 tommer
Højde (metrisk) 315 mm
Diameter (engelsk) Indre 13 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 21,7 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 330 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 550 mm
Vægt (engelsk) 63,14 oz.
Vægt (metrisk) 1.79 kg