Få mere at vide
Gilac™ Rundt kar med forstærket bund
Artikelnummer. 16204021
Kapacitet (metrisk):
35 l
50 l
75 l
Artikelnummer. 16204021
Brand: Gilac™ G608421
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det runde kar med forstærket bund har stive vægge for at forhindre forvrængning ved belastning. Ergonomiske håndtag.
  • Stive vægge for at forhindre forvrængning ved belastning
  • Ergonomiske håndtag
  • Let at rengøre og tørre
  • Anti-slid nederdel
  • Dimensioner inklusive håndtag
Tekniske data
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Produkttype Forstærket rundt badekar
Kapacitet (engelsk) 19,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 75 l
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Fødevarekontakt
Materiale LDPE
Maks. Temperatur (metrisk) 60 °C
Form Rund
Længde (engelsk) 28,7 tommer.
Længde (metrisk) 730 mm
Bredde (engelsk) 24,4 tommer
Bredde (metrisk) 620 mm
Højde (engelsk) 15,2 tommer
Højde (metrisk) 385 mm
Diameter (engelsk) Indre 17,5''
Diameter (engelsk) Ydre 28,7 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 445 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 730 mm
Vægt (engelsk) 115,35 oz.
Vægt (metrisk) 3.27 kg