Beskrivelse
- Kar lavet af HDPE
- Temperaturbestandig fra -30° C til +70° C
- Velegnet til mad
- Høj grad af kemisk resistens
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | badekar |
| Gradueringer | None |
| Materiale | HDPE |
| Farve | White |
| Diameter (metrisk) bund | 420 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 710 mm |
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Højde (engelsk) | 27.95 in. |
| Højde (metrisk) | 710 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |