Få mere at vide
Buerkle™ Rundt badekar
Artikelnummer. 10412372 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 l
50 l
75 l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10412372 75 l Hver
10732907 40 l Hver
11843492 - Hver
10356612 50 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Artikelnummer. 10412372 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 34820075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 DKK
    765.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 74.32 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Kar til ethvert formål, med kraftig kant og praktiske bærehåndtag for sikker transport. Der kan leveres låg til hver balje.
  • Kar lavet af HDPE
  • Temperaturbestandig fra -30° C til +70° C
  • Velegnet til mad
  • Høj grad af kemisk resistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype badekar
Kapacitet (metrisk) 75 l
Gradueringer None
Materiale HDPE
Farve White
Diameter (metrisk) bund 400 mm
Diameter (metrisk) Øverst 460 mm
Til brug med (udstyr) Velegnet til brug med fødevarer
Højde (engelsk) 21.06 in.
Højde (metrisk) 535 mm
Mængde 1 stk.
Form Rund
Temperatur (metrisk) -30 °C til+ 70 °C