Få mere at vide
Thermo Scientific™ Runde reagensglasceller til Thermo Scientific Spectronic™ 20+ og 20D+ spektrofotometre
Artikelnummer. p-2431289 Shop alle Thermo Scientific produkter
Vejlængde:
25,4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Product Code. 11893774
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 331782000
Only null left
Add to basket
Add to basket
  • Optisk klasse
  • Kat. nr. 07-144-15 1/2 in. diameter reagensglascelleerstatninger til originaler, der leveres med instrument Cat. nr. 07-144-40 reagensglasceller med en diameter på 3/4 tommer kræver 07-144-20 adapter og 07-144-24 lysskærm (sælges separat)
  • Kat. nr. 07-144-38 reagensglascelle er 1 tommer i diameter og kræver 07-144-22 adapter og 07-144-24 lysskærm (sælges separat)
  • Pakket i æske med 12 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Reagensglas
Materiale Optisk glas
Vejlængde 25,4 mm
Højde (metrisk) 150 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Spectronic™ 20 og 20D spektrofotometre