Få mere at vide
Thermo Scientific™ Runde reagensglasceller til Thermo Scientific Spectronic™ 20+ og 20D+ spektrofotometre
Shop alle Thermo Scientific produkter
Vejlængde:
25,4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Optisk klasse
- Kat. nr. 07-144-15 1/2 in. diameter reagensglascelleerstatninger til originaler, der leveres med instrument Cat. nr. 07-144-40 reagensglasceller med en diameter på 3/4 tommer kræver 07-144-20 adapter og 07-144-24 lysskærm (sælges separat)
- Kat. nr. 07-144-38 reagensglascelle er 1 tommer i diameter og kræver 07-144-22 adapter og 07-144-24 lysskærm (sælges separat)
- Pakket i æske med 12 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Reagensglas |
| Materiale | Optisk glas |
| Vejlængde | 25,4 mm |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Spectronic™ 20 og 20D spektrofotometre |