Få mere at vide
Bochem™ Runde trådkurve i rustfrit stål med håndtag
Diameter (metrisk) Udvendig:
100 mm
120 mm
180 mm
240 mm
270 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Håndtag |
| Produkttype | Trådkurv |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 270 mm |
| Vægt (metrisk) | 528 g |