Få mere at vide
AMSTA Rostfritt Rundt låg i rustfrit stål
Artikelnummer. 11854361
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
270 mm
350 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
11854361 270 mm
11844361 350 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11854361 Leverandør AMSTA Rostfritt Leverandørnr. 5110270
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Højkvalitets låg i rustfrit stål, fås i forskellige diametre.
  • Kvalitet
  • Farmaceutisk kvalitet finish
  • Bæredygtig produktion
  • Fremstillet i Sverige
Tekniske data
Produkttype Tromlåg (almindelig)
Diameter (metrisk) Indvendig 270 mm