Få mere at vide
W.S. TYLER™ Rund sigtebørste
Artikelnummer. 10073543 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Test sigter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10073543 Test sigter Hver
1 options
Artikelnummer. 10073543 Leverandør W.S. TYLER™ Leverandørnr. 5998696
Forventet forsendelse: 08-12-2026
W.S. Tyler runde sigtebørster er ideelle til rensning af fin- og grovmaskede sigter, 120 mesh og finere. Korrekt vedligeholdelse og rengøring af sold forhindrer beskadigelse af siåbninger, holder dem rene og fri for partikler, og sikrer den længst mulige in-spec levetid og nøjagtige resultater.
  • Til 120 mesh sigter, og finere
  • Holder si rene for bedre adskillelse
  • Vil ikke beskadige eller hindre sigtens ydeevne
  • Nylon børster
Tekniske data
Materiale Nylon Børstehår, træhåndtag
Oversigt Si rensebørste
Til brug med (applikation) Si rengøring
Til brug med (udstyr) Test sigter
Partikelstørrelse Rens 120 Mesh og Finer