Få mere at vide
Gilac™ Rund selektiv sorterende skraldespand
Artikelnummer. p-200009577
Kapacitet (metrisk):
50 l
75 l
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Product Code. 17918851
Brand: Gilac™ G6132211
Only null left
Add to basket
Add to basket
Rund selektiv sorteringsspand er fantastisk som en meget holdbar genbrugsspand. Forstærket bund med anti-slid nederdel.
  • Rund skraldespand fantastisk som genbrugsspand.
  • Meget holdbar.
  • Forstærket bund med anti-slid nederdel.
  • Forstærkede håndtag for at forhindre forvrængning under transport.
  • Valgfrit, valg af to låg.
  • Udvendig diameter inkluderer håndtag.
  • Bredden svarer til diameteren uden håndtag.
Specifications
Kapacitet (metrisk) 50 l
Diameter (metrisk) Udvendig 610 mm
Diameter (engelsk) Ydre 24 tommer
Kapacitet (engelsk) 13,2 gal.
Farve Hvid
Højde (metrisk) 465 mm
Form Rund
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Højde (engelsk) 18,3 tommer
Materiale HDPE
Produkttype Støvbeholder