Få mere at vide
Gilac™ Rund selektiv sorterende skraldespand
Artikelnummer. 17998981
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 l
75 l
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve
17998981 50 l Gul
17918851 50 l Hvid
17978851 50 l Blå
17978391 50 l Grøn
17948531 50 l Rød
17948831 75 l Hvid
17998901 75 l Gul
17968831 75 l Blå
17948941 75 l Rød
17908551 75 l Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17998981 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G6132231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.35 DKK
    263.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 100.83 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Rund selektiv sorteringsspand er fantastisk som en meget holdbar genbrugsspand. Forstærket bund med anti-slid nederdel.
  • Rund skraldespand fantastisk som genbrugsspand.
  • Meget holdbar.
  • Forstærket bund med anti-slid nederdel.
  • Forstærkede håndtag for at forhindre forvrængning under transport.
  • Valgfrit, valg af to låg.
  • Udvendig diameter inkluderer håndtag.
  • Bredden svarer til diameteren uden håndtag.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 l
Diameter (metrisk) Udvendig 610 mm
Diameter (engelsk) Ydre 24 tommer
Kapacitet (engelsk) 13,2 gal.
Farve Gul
Højde (metrisk) 465 mm
Form Rund
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Højde (engelsk) 18,3 tommer
Materiale HDPE
Produkttype Støvbeholder