Få mere at vide
Gilac™ Rund selektiv sorterende skraldespand
Artikelnummer. 17948941
Kapacitet (metrisk):
50 l
75 l
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Artikelnummer. 17948941
Brand: Gilac™ G6120331
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rund selektiv sorteringsspand er fantastisk som en meget holdbar genbrugsspand. Forstærket bund med anti-slid nederdel.
  • Rund skraldespand fantastisk som genbrugsspand.
  • Meget holdbar.
  • Forstærket bund med anti-slid nederdel.
  • Forstærkede håndtag for at forhindre forvrængning under transport.
  • Valgfrit, valg af to låg.
  • Udvendig diameter inkluderer håndtag.
  • Bredden svarer til diameteren uden håndtag.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 75 l
Diameter (metrisk) Udvendig 670 mm
Diameter (engelsk) Ydre 26,4''
Kapacitet (engelsk) 19,8 gal.
Farve Rød
Højde (metrisk) 485 mm
Form Rund
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Højde (engelsk) 19,1 tommer.
Materiale HDPE
Produkttype Støvbeholder