Få mere at vide
Gilac™ Rund prøvekurv
Artikelnummer. 17928881
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5/0,75 kg
1 kg
1,5/2 kg
Diameter (metrisk):
20 cm
23 cm
27 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk)
17928881 1 kg 23 cm
17908811 0,5/0,75 kg 20 cm
17988801 1,5/2 kg 27 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17928881 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G070160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Round Proofing Basket sikrer, at dejen er godt ventileret. Det kan forskydes, stables og indlejres for at spare plads.
  • Hulstrukturen sikrer, at dejen er godt ventileret.
  • Kan stables forskudt og indlejres for at spare plads.
  • Leveres med fødevarekontaktcertifikater for optimal fødevaresikkerhed og hygiejne.
  • Nem at rengøre og kan maskinvaskes.
  • Let og ekstremt holdbar.
  • Bredt udvalg af 10 produktreferencer til at opfylde alle behov (0,5 til 2 kg kapacitet).
  • Liner (G072030) fås som ekstraudstyr.
Tekniske data
Produkttype Korrekturkurv
Materiale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 2.2 lb.
Kapacitet (metrisk) 1 kg
Diameter (metrisk) 23 cm
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Højde (metrisk) 9 cm
Form Rund
Volumen (metrisk) 1 kg