Få mere at vide
Hach Lange™ Rektangulære plastik-engangscuvetter
Beskrivelse
- Rektangulær
- Engangsbrug
- 50x10 mm
- 50 stk.
- Plast
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kuvette |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Plast |
| Længde (metrisk) | 50cm |
| Mængde | 50Pack |
| Vejlængde | 50 mm |
| Til brug med (udstyr) | LICO Spektrofotometer |
| Til brug med (applikation) | Spektral måling af væsker |
| Form | Rektangel |