Få mere at vide
Corning™ Rund isspand med låg, 4 L
BIOPHARMA
Multi-formål EVA spande, der giver et giftfrit alternativ til konventionelle isspande
Brand:  Corning™ 432126
756.99 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15512901
  • 762.29 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Corning ispander og -spande er universalpander og -spande, der er et godt, giftfrit alternativ til konventionelle ispander. EVA har ringe eller ingen lugt, er inert og bruges i biomedicinske ingeniørmæssige applikationer såsom medicinafgivelsesanordninger. Multifunktionsbeholderne er meget isolerende, stabelbare, ubrydelige, lette og lækagesikre. Beholdere vil ikke 'sve' eller deformere og har en tekstureret finish i bunden for at forhindre, at de glider på bordpladen. Ideel til brug med is, tøris (-78° ), flydende nitrogen (-196° ), alkohol eller saltvandsopløsninger eller varme opløsninger (+93 C). °Fås i fem størrelser og syv livlige farver. Den kan rengøres med vand og sæbe, 10 % blegemiddel eller 70 % alkohol.
  • Ikke-giftigt, genanvendeligt ethyl-vinylacetat (EVA ) skumbeholdere til brug med is, tøris, flydende nitrogen, alkoholopslæmninger.
  • Vil ikke svede, lække eller skride på bænken.
Ordreinfo
Kasse med 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
18.4 cm
1 stk.
4 L
26 cm
Limegrøn
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
3 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer4K24HC04 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato27/05/2025 Katalognummer432126
Partinummer06916035 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato13/06/2023 Katalognummer432126
Partinummer06916035 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2022 Katalognummer432126
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Rund isspand med låg, 4 L > Limegrøn; 4 L