Få mere at vide
Corning™ Rund isspand med låg, 2,5 L
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15582901
Farve:
Blå
Grøn
Lilla
Limegrøn
Orange
Pink (Pink)
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15582901
Brand: Corning™ 432133
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Multi-formål EVA spande, der giver et giftfrit alternativ til konventionelle isspande.
Corning ispander og -spande er universalpander og -spande, der er et godt, giftfrit alternativ til konventionelle ispander. EVA har ringe eller ingen lugt, er inert og bruges i biomedicinske ingeniørmæssige applikationer såsom medicinafgivelsesanordninger. Multifunktionsbeholderne er meget isolerende, stabelbare, ubrydelige, lette og lækagesikre. Beholdere vil ikke 'sve' eller deformere og har en tekstureret finish i bunden for at forhindre, at de glider på bordpladen. Ideel til brug med is, tøris (-78° ), flydende nitrogen (-196° ), alkohol eller saltvandsopløsninger eller varme opløsninger (+93 C). °Fås i fem størrelser og syv livlige farver. Den kan rengøres med vand og sæbe, 10 % blegemiddel eller 70 % alkohol.
  • Ikke-giftigt, genanvendeligt ethyl-vinylacetat (EVA ) skumbeholdere til brug med is, tøris, flydende nitrogen, alkoholopslæmninger.
  • Vil ikke svede, lække eller skride på bænken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (metrisk) 12.1 cm
Diameter (metrisk) 24.1 cm
Mængde 1 spand / kuffert
Farve Limegrøn
Kapacitet (metrisk) 2.5 L