Få mere at vide
Gilac™ Rund HACCP fødevarekontaktbeholder, 75 L
Artikelnummer. 17968981
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17968981 Hvid
17948751 Gul
17918461 Blå
17978831 Rød
17978971 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17968981 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G612021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.15 DKK
    382.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 146.00 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rund HACCP Food Contact Container er fødevarekontakt certificeret og designet til opbevaring, madlavning og transport af fødevarer.
  • HACCP rund beholder.
  • Fødevarekontakt certificeret.
  • Til opbevaring, tilberedning af fødevarer og transport af fødevarer.
  • Meget holdbar.
  • Forstærket bund med anti-slid nederdel.
  • Forstærkede håndtag for at forhindre forvrængning under transport.
  • Valgfrit, valg af to låg.
  • Udvendig diameter inkluderer håndtag.
  • Bredde svarer til diameter uden håndtag.
Tekniske data
Produkttype HACCP fødevarebeholder
Materiale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 19,8 gal.
Farve Hvid
Diameter (metrisk) 670 mm
Højde (engelsk) 19,1 tommer.
Højde (metrisk) 485 mm
Form Rund
Volumen (engelsk) 19,8 gal.
Volumen (metrisk) 75 L
Bredde (engelsk) 21,3 tommer
Bredde (metrisk) 540 mm