Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Soda lime glas |
| nr. pr. pakke | 20 Pakke |
| Mængde | 20 Pakke |
| Mund | Smal |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 215.6 mm |
| Produkttype | Alpha flaske |
| Diameter (metrisk) | 97.5 mm |