Få mere at vide
Fisherbrand™ Runde alfaflasker med smal mund af glas
Opbevar, hæld eller del dine laboratorievæsker ved hjælp af runde glas smalle mund Alpha-flasker. Disse runde flasker fås i klart eller ravfarvet glas og er et integreret værktøj i laboratoriet.
Brand: Fisherbrand™ 300761
Beskrivelse
- Smal hals
- Ravfarvet eller klart glas
Tekniske data
500 mL | |
Soda lime glas | |
35 Pakke | |
Rund | |
Alpha flaske |
Ravgul | |
35 Pakke | |
Smal | |
177 mm | |
77 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Runde alfaflasker med smal mund af glas > Kapacitet: 500mL; Farve: Amber; Antal: 35 stk
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion