Få mere at vide
Fisherbrand™ Runde alfaflasker med smal mund af glas
Opbevar, hæld eller del dine laboratorievæsker ved hjælp af runde glas smalle mund Alpha-flasker. Disse runde flasker fås i klart eller ravfarvet glas og er et integreret værktøj i laboratoriet.
Brand:  Fisherbrand™ 300767
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12860904
  • 228.00 DKK / Pakke med 35
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 30-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Smal hals
  • Ravfarvet eller klart glas
Tekniske data
Tekniske data
500 mL
Soda lime glas
35 Pakke
Rund
Alpha flaske
Klar
35 Pakke
Smal
177 mm
77 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Runde alfaflasker med smal mund af glas > Kapacitet: 500mL; Farve: Klar; Antal: 35 stk