Få mere at vide
Fisherbrand™ Runde alfaflasker med smal mund af glas
Opbevar, hæld eller del dine laboratorievæsker ved hjælp af runde glas smalle mund Alpha-flasker. Disse runde flasker fås i klart eller ravfarvet glas og er et integreret værktøj i laboratoriet.
Brand: Fisherbrand™ 52454C3
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Narrow neck
- Amber or clear glass
Tekniske data
300 mL | |
Soda Lime Glass | |
48Pack | |
Cross Section Circular | |
Bottle |
Clear | |
48Pack | |
Narrow | |
151 mm | |
65.6 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Runde alfaflasker med smal mund af glas > Capacity: 300mL; Color: Clear; Quantity: 48 Pack
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion