Få mere at vide
Fisherbrand™ Runde alfaflasker med smal mund af glas
Opbevar, hæld eller del dine laboratorievæsker ved hjælp af runde glas smalle mund Alpha-flasker. Disse runde flasker fås i klart eller ravfarvet glas og er et integreret værktøj i laboratoriet.
Brand: Fisherbrand™ 52517C3FU
Beskrivelse
- Narrow neck
- Amber or clear glass
Tekniske data
500 mL | |
Soda Lime Glass | |
10Pack | |
Narrow | |
177 mm | |
77 mm |
Clear | |
10Pack | |
Yes | |
Cross Section Circular | |
Bottle |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Filstørrelse: 66.4 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Runde alfaflasker med smal mund af glas > Capacity: 500mL
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion